Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
zum Dispensieren des Mediums aus dem Systec Mediaprep in die vorgesehenen Behältnisse (Schalen, Röhrchen oder Flaschen etc.). Die Ansteuerung und Parametereinstellung für das Dosierventils erfolgt über die Elektronik und Eingabetastatur des Systec Me 1 * 1 ST
Catalog # SYST8881
Supplier:  Systec GmbH
zum Dispensieren des Mediums aus dem Systec Mediaprep in die vorgesehenen Behältnisse (Schalen, Röhrchen oder Flaschen etc.). Die Ansteuerung und Parametereinstellung für das Dosierventils erfolgt über die Elektronik und Eingabetastatur des Systec Me 1 * 1 ST
Catalog # SYST8881
Supplier:  Systec GmbH
Frequently Bought Together