für das Dispensieren von Medien aus Systec Mediaprep in vorgesehene Behältnisse (Schalen, Röhrchen oder Flaschen, etc.) durch sterilfiltrierten Luftdruck. Das Systec Mediavalve besitzt eine eigene elekt. Steuerung mit 7 -Touch-Display. Parametrisieru 1 * 1 ST
Catalog # SYST8880
Supplier: Systec GmbH
Frequently Bought Together