Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Ultrafiltrations-Modul GreenPURE HALIOS Integrierter Ultrafilter für die Anlagen GreenPURE HALIOS, HALIOS 6/12 und HALIOS 40. Entfernt zuverlässig Pyrogene und Nucleasen. Standzeit 36 Monate. Beinhaltet einen Ultrafilter, Verbrauchsmaterial Ersatz-Ul 1 * 1 ST
Catalog # SGWA739453
Ultrafiltrations-Modul GreenPURE HALIOS Integrierter Ultrafilter für die Anlagen GreenPURE HALIOS, HALIOS 6/12 und HALIOS 40. Entfernt zuverlässig Pyrogene und Nucleasen. Standzeit 36 Monate. Beinhaltet einen Ultrafilter, Verbrauchsmaterial Ersatz-Ul 1 * 1 ST
Catalog # SGWA739453
Frequently Bought Together