Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Justiergaszylinder 12DA H2S (Schefeldioxid): 25 ppm CO (Kohlenmonoxid): 100 ppm CH4 (Methan): 2,2 % (50 & UEG) O2 (Sauerstoff): 18 % Rest: N2 (Stickstoff) Aluminium, 11 Liter, nicht wiederbefüllbar 1 * 11 L
Catalog # CALGC008026
Supplier:  CALGAZ
Justiergaszylinder 12DA H2S (Schefeldioxid): 25 ppm CO (Kohlenmonoxid): 100 ppm CH4 (Methan): 2,2 % (50 & UEG) O2 (Sauerstoff): 18 % Rest: N2 (Stickstoff) Aluminium, 11 Liter, nicht wiederbefüllbar 1 * 11 L
Catalog # CALGC008026
Supplier:  CALGAZ
Frequently Bought Together