Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
HepaFilter H13 762x610x292mm MDF-Rahmen, Mikro-Glasfaserpapier Filterklasse: H13 (EN1822) 250 Pa, 3025 m /h 0,9 m/s PU-Endlosdichtung einseitig, 1xPlanenstoff-Griff Griff auf Seite 762 1 * 1 ST
Catalog # IBSAHM13PG762610
Supplier:  IBS Stock Items
HepaFilter H13 762x610x292mm MDF-Rahmen, Mikro-Glasfaserpapier Filterklasse: H13 (EN1822) 250 Pa, 3025 m /h 0,9 m/s PU-Endlosdichtung einseitig, 1xPlanenstoff-Griff Griff auf Seite 762 1 * 1 ST
Catalog # IBSAHM13PG762610
Supplier:  IBS Stock Items
Frequently Bought Together