Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
LABTHERM® mit FESTEM Heizblock Arbeitstemperatur: RT bis +130 °C 112 Bohrungen, Bohrdurchmesser 10,2 mm, Bohrtiefe 65 mm, spitz (118°) Methodenspezifisch durch Mikroprozessor gesteuerte Temperaturregelung (PID), LED-Display für die gleichzeitige Anze 1 * 1 ST
Catalog # LIES51456101
Supplier:  LIEBISCH GEBR
LABTHERM® mit FESTEM Heizblock Arbeitstemperatur: RT bis +130 °C 112 Bohrungen, Bohrdurchmesser 10,2 mm, Bohrtiefe 65 mm, spitz (118°) Methodenspezifisch durch Mikroprozessor gesteuerte Temperaturregelung (PID), LED-Display für die gleichzeitige Anze 1 * 1 ST
Catalog # LIES51456101
Supplier:  LIEBISCH GEBR
Frequently Bought Together