Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
SADS - Systec Autoclave Dokumentationssoftwarepaket CFR PC Software für Windows, zum Download der Dokumentations- sowie der AuditTrail-Daten aus dem internen Speicher des Autoklaven. Auswertung der Daten sowohl 1 * 1 ST
Catalog # SYST8026
Supplier:  Systec GmbH
SADS - Systec Autoclave Dokumentationssoftwarepaket CFR PC Software für Windows, zum Download der Dokumentations- sowie der AuditTrail-Daten aus dem internen Speicher des Autoklaven. Auswertung der Daten sowohl 1 * 1 ST
Catalog # SYST8026
Supplier:  Systec GmbH
Frequently Bought Together