Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Recharges empilées Green-Pak™ SpaceSaver™, volume max. 10 µl, universelles, protection d'embout/d'éjecteur ShaftGard™, faible rétention, stérilisées, 960 cônes en 10 plateaux. 1 * 960 items
Catalog # RAIN30389286
Supplier:  RAININ
Recharges empilées Green-Pak™ SpaceSaver™, volume max. 10 µl, universelles, protection d'embout/d'éjecteur ShaftGard™, faible rétention, stérilisées, 960 cônes en 10 plateaux. 1 * 960 items
Catalog # RAIN30389286
Supplier:  RAININ
Frequently Bought Together