Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
JUPITER NYLONHANDSCHUH GRAU 8 EN388:2016 4131X Strickhandschuh, 15­Gauge, aus grauem Nylon/Lycra Trikot, mit Noppen und schwarzer Nitril-­Schaum­Beschichtung 1 * 10 PAAR
Catalog # MSPPJUPITER/8
JUPITER NYLONHANDSCHUH GRAU 8 EN388:2016 4131X Strickhandschuh, 15­Gauge, aus grauem Nylon/Lycra Trikot, mit Noppen und schwarzer Nitril-­Schaum­Beschichtung 1 * 10 PAAR
Catalog # MSPPJUPITER/8
Frequently Bought Together