Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Artikelnr. 01AN004856 63,16 189,48 ER­00491833 Modell 451 Prüfkarten Type 22/4U (unlackierte  Oberfläche) Aufstrichfläche 500 cm² Pkg. per 100 Stk. zur Ermittlung des Deckvermögens  von pigmentierten Anstrichstoffen jeder Art. Auch geeignet zur Prüfu 1 * 1 SET
  IBSAE0049.18.33
Artikelnr. 01AN004856 63,16 189,48 ER­00491833 Modell 451 Prüfkarten Type 22/4U (unlackierte  Oberfläche) Aufstrichfläche 500 cm² Pkg. per 100 Stk. zur Ermittlung des Deckvermögens  von pigmentierten Anstrichstoffen jeder Art. Auch geeignet zur Prüfu 1 * 1 SET
  IBSAE0049.18.33
Frequently Bought Together