Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
5-Finger-Handschuh bis 1000°C Strahlungshitze, Material: Außenhand und Stulpe aus Preox-Aramidgewebe, einseitig aluminisiert, Handinnenfläche aus Aramidgewebe (hitzebeständig bis 500°C kurzfristig), Futter aus Baumwoll-Jersey, schnittfest, abri
Catalog # JUTEH115A238-W2
Supplier:  JUTEC
5-Finger-Handschuh bis 1000°C Strahlungshitze, Material: Außenhand und Stulpe aus Preox-Aramidgewebe, einseitig aluminisiert, Handinnenfläche aus Aramidgewebe (hitzebeständig bis 500°C kurzfristig), Futter aus Baumwoll-Jersey, schnittfest, abri
Catalog # JUTEH115A238-W2
Supplier:  JUTEC
Frequently Bought Together