Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
QRAE 3 GASWARNGERÄT FÜR LEL / O2 1-Gas-Warngerät als Diffusionsausführung Abmessung Diffusionsgerät: 140 x 82 x 42 mm Gewicht Diffusionsgerät: 365g mit Li-Ionen-Akku und Clip Sensoren O2: Flüssig-Elektrolyt Sauerstoff- Sensor, Messbereich: 0-30% UEG: 1 * 1 ST
Catalog # RAESM020-22110-100
Supplier:  RAE SYSTEMS
QRAE 3 GASWARNGERÄT FÜR LEL / O2 1-Gas-Warngerät als Diffusionsausführung Abmessung Diffusionsgerät: 140 x 82 x 42 mm Gewicht Diffusionsgerät: 365g mit Li-Ionen-Akku und Clip Sensoren O2: Flüssig-Elektrolyt Sauerstoff- Sensor, Messbereich: 0-30% UEG: 1 * 1 ST
Catalog # RAESM020-22110-100
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together