Induktiver Sensor IGMW 08 GSP 10m Kabel Induktiver Sensor Tropen Serie, Klimawechselfest, Kurzform Ausführung: M18, Länge 52mm, davon Gewinde 44mm Nennschaltabstand (mm): 7 bündig Schaltausgang PNP: Schliesser Betriebsspannung (V): 10…30 DC Schaltstr 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31341/10M
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together