Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
MSC2-C-53032220 PolyGard®-2 Controller Gehäuse C 130*130*75mm IP65, Versorgungsspannung 90- 240VAC 5VA -24V- Ua, 3 Alarmrelais +2x OC für LED und Buzzer, ohne Signalgeber, Analog Ausgang 4-20mA + RS485/DGC06 Protokoll, 2 digitale Eingänge, 2 analog 1 * 1 ST
Catalog # SNSTMSC2-C53032220
MSC2-C-53032220 PolyGard®-2 Controller Gehäuse C 130*130*75mm IP65, Versorgungsspannung 90- 240VAC 5VA -24V- Ua, 3 Alarmrelais +2x OC für LED und Buzzer, ohne Signalgeber, Analog Ausgang 4-20mA + RS485/DGC06 Protokoll, 2 digitale Eingänge, 2 analog 1 * 1 ST
Catalog # SNSTMSC2-C53032220
Frequently Bought Together