ST 110 KH-L140 Ex-Messfühler G1/2 4m Gewinde G 1/2 Sensorlänge 140 mm Mediumtemperatur 10...120 °C Zone 1 EX Zeichen II 2G ib IIC T6 Zulassung TÜV 97 ATEX 1218 Umgebungstemperatur T6: 50°C T5: 65°C T4: 100°C T3: 120°C Höchstwerte: Pi = 0,69 W Ci = ve 1 * 1 ST
Catalog # EGEES11933
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together