Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
4-Gas-Detektor als Diffusionsgerät Sensoren: O2: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-30% UEG: katalytischer Sensor, Messbereich: 0-100% UEG CO: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-1000ppm H2S: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-100ppm 1 * 1 ST
Catalog # RAESM032-1211-200
Supplier:  RAE SYSTEMS
4-Gas-Detektor als Diffusionsgerät Sensoren: O2: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-30% UEG: katalytischer Sensor, Messbereich: 0-100% UEG CO: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-1000ppm H2S: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-100ppm 1 * 1 ST
Catalog # RAESM032-1211-200
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together