Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
KNK 015 GSP Kapazitiv Standardschalter Ø20 mm sn=10 mm PNP-Schließer Nennschaltabstand sn [mm] 10 nb (Einstellbereich) (1...15) Betriebsspannung [V] 10...55 DC Schaltstrom [mA] 400 Kurzschlussschutz * Überstromauslösung [mA] 800 Verpolungsschautz * S 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP40092
KNK 015 GSP Kapazitiv Standardschalter Ø20 mm sn=10 mm PNP-Schließer Nennschaltabstand sn [mm] 10 nb (Einstellbereich) (1...15) Betriebsspannung [V] 10...55 DC Schaltstrom [mA] 400 Kurzschlussschutz * Überstromauslösung [mA] 800 Verpolungsschautz * S 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP40092
Frequently Bought Together