Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
ORANGE SCHWARZ Norm: EN 388, EN 511 Träger: 100% Polyacryl, orange Beschichtung: Latexschaum, gesandet, schwarz - Premium-Qualität - Mittelstrick, nahtlos/ 10 G - mit Schlingenplüsch innen - Kälteschutz bis max. -30°C - Handrücken unbeschichtet - ges 1 * 60 PAAR
Catalog # FELD0245/11
Supplier:  FELDTMANN HELMUT
ORANGE SCHWARZ Norm: EN 388, EN 511 Träger: 100% Polyacryl, orange Beschichtung: Latexschaum, gesandet, schwarz - Premium-Qualität - Mittelstrick, nahtlos/ 10 G - mit Schlingenplüsch innen - Kälteschutz bis max. -30°C - Handrücken unbeschichtet - ges 1 * 60 PAAR
Catalog # FELD0245/11
Supplier:  FELDTMANN HELMUT
Frequently Bought Together