Strömungswächter SDN 510 GA DC 24 V Erfassungsbereich [l/min] 0,01...6 Arbeitsbereich [l/min] 0,1...6 Innendurchmesser d [mm] 9 Durchflussmenge max. [l/h] 1800 Schaltstrom [mA] - Schaltspannung [V] - Last RL [?] 200...500 Betriebsspannung [V] 24 DC + 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11250
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together