Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Induktiver Sensor IGMT 010 GSP Näherungsschalter DC PNP * M30x1,5 Nennschaltabstand sn [mm] 10 b Betriebsspannung [V] 10...48 DC Schaltstrom [mA] 200 Kurzschlussschutz * Verpolungsschutz * Spannungsabfall max. [V] 2 Stromaufnahme [mA] 4 Schaltfrequen 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31292
Induktiver Sensor IGMT 010 GSP Näherungsschalter DC PNP * M30x1,5 Nennschaltabstand sn [mm] 10 b Betriebsspannung [V] 10...48 DC Schaltstrom [mA] 200 Kurzschlussschutz * Verpolungsschutz * Spannungsabfall max. [V] 2 Stromaufnahme [mA] 4 Schaltfrequen 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31292
Frequently Bought Together