ST 110 KH Ex-Messfühler Gewinde G 1/2 Sensorlänge 48 mm Erfassungsbereich [cm/s] EX-Einsatzbereich Gas: Zone 1 EX Zeichen II 2G ib IIC T6 Gb Zulassung TÜV 97 ATEX 1218 Umgebungstemperatur T6: +10°C < Ta <+40°C T5: +10°C < Ta <+55°C T4: +10°C < Ta <+9 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11198
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together