Induktiver Sensor IGMW 02 GSP 10m Kabel Typ.: IGMW 02 GSP / Sonderausführung 10m Anschlusskabel Induktiver Sensor Tropen Serie, Klimawechselfest, Kurzform Ausführung: M12, Länge 52mm, davon Gewinde 44mm Nennschaltabstand (mm): 2 bündig Schaltausgang 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31338/10M
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together