Saugvermögen 11,4m /h, Trockenlaufende Vakuumpumpe nach dem Scroll-Prinzip, erreichbares Endvakuum <0,01mbar. Die Pumpe hat einen Mehrbereichsmotor mit einem Spannungsbereich 100-127V / 200-240V, 1ph 50/60Hz. Ein Schalldämpfer Bestell-Nr. 610883 ist 1 * 1 ST
Catalog # CHRS610882
Supplier: CHRIST MARTIN
Frequently Bought Together