IGMF 008 GOP INDUKTIVER SENSOR 10m Kabel Nennschaltabstand sn [mm] 7 nb Betriebsspannung [V] 10...55 DC Schaltstrom [mA] 400 Überstromauslösung [mA] 430 Stromaufnahme [mA] 4 Reststrom [mA] 1 Spannungsabfall ca. [V] 2 Schaltfrequenz[Hz] 150 Umgebunges 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP30709/10M
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together