Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Strömungssensor ST 103 KH Erfassungsbereich: Wasser 1...100/ Öl 3...200 Ex-Einsatzbereich: Gas: Zone 1 / Staub: Zone 21 Zulassung: TÜV 97 ATEX 1218 EX-Kennzeichnung: Gas EX II 2 G Ex ib IIC T6 Gb ,,,,,,,, Staub EX II 2 D Ex ib IIIC T125°C Db Umgebung 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11180
Strömungssensor ST 103 KH Erfassungsbereich: Wasser 1...100/ Öl 3...200 Ex-Einsatzbereich: Gas: Zone 1 / Staub: Zone 21 Zulassung: TÜV 97 ATEX 1218 EX-Kennzeichnung: Gas EX II 2 G Ex ib IIC T6 Gb ,,,,,,,, Staub EX II 2 D Ex ib IIIC T125°C Db Umgebung 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11180
Frequently Bought Together