Füllstandsensor MFP 075 GA-LM030 Bauform Mofostab 300mm Ausgang: 4...20 mA, linear Betriebsspannung [V] 20...27 DC Stromaufnahme [mA] <45 Stromausgang[mA] 4...20 Lastwiderstand RL [omega] 200....500 Verpolungsschutz * Messgenauigkeit [mm] 5 Übergangs 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP21200
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together