Laser Lichtschranke D-LAS90 - Sender D-LAS90-D3.0-T Blendengröße: Rundblende Ø 3mm Halbleiterlaser, 670 nm, AC-Betrieb, 1 mW max. opt. Leistung, Laserklasse 2 gemäß DIN EN 60825-1. Für den Einsatz sind daher keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen erforde 1 * 1 ST
Catalog # SNSTD-LAS90-D3.0-T
Supplier: SENSORTECHNIK TRENKA
Frequently Bought Together