Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
QRAE3 Diffusionsgerät O2/UEG 2-Gas-Warngerät als Diffusionsausführung für O2/UEG Abmessung: 145 x 82 x 42 mm Gewicht: 410 g mit Li-Ionen-Akku und Clip O2: Flüssig-Elektrolyt Sauerstoff- Sensor, Messbereich: 0-30% UEG: Untere Explosionsgrenze, katalyt 1 * 1 ST
Catalog # RAESM020-22110-101
Supplier:  RAE SYSTEMS
QRAE3 Diffusionsgerät O2/UEG 2-Gas-Warngerät als Diffusionsausführung für O2/UEG Abmessung: 145 x 82 x 42 mm Gewicht: 410 g mit Li-Ionen-Akku und Clip O2: Flüssig-Elektrolyt Sauerstoff- Sensor, Messbereich: 0-30% UEG: Untere Explosionsgrenze, katalyt 1 * 1 ST
Catalog # RAESM020-22110-101
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together