Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
CELLOMETER VISION 10X inkl. PC, ohne Fluoreszenzmodule Mikroskop-basierter, automatischer Zellzähler mit 10-facher optischer Vergrößerung. Zusätzlich zum Hellfeldkanal kann das System mit bis zu zwei Fluoreszenzmodulen ausgestattet werden. Die Fluore 1 * 1 ST
Catalog # NEXC91-CMV10-D
CELLOMETER VISION 10X inkl. PC, ohne Fluoreszenzmodule Mikroskop-basierter, automatischer Zellzähler mit 10-facher optischer Vergrößerung. Zusätzlich zum Hellfeldkanal kann das System mit bis zu zwei Fluoreszenzmodulen ausgestattet werden. Die Fluore 1 * 1 ST
Catalog # NEXC91-CMV10-D
Frequently Bought Together