Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
CELLOMETER VISION 5X mit 2 Fluoreszenzmodulen und PC Mikroskop-basierter, automatischer Zellzähler mit 5-facher optischer Vergrößerung. Zusätzlich zum Hellfeldkanal ist das System mit zwei Fluoreszenzmodulen ausgestattet (ex475/em535 und ex525/em595) 1 * 1 ST
Catalog # NEXC91-CMV05TA-D
CELLOMETER VISION 5X mit 2 Fluoreszenzmodulen und PC Mikroskop-basierter, automatischer Zellzähler mit 5-facher optischer Vergrößerung. Zusätzlich zum Hellfeldkanal ist das System mit zwei Fluoreszenzmodulen ausgestattet (ex475/em535 und ex525/em595) 1 * 1 ST
Catalog # NEXC91-CMV05TA-D
Frequently Bought Together