IGMF 008 GSP - M18x1 5m Kabel 7mm Schaltabstand nb, 120°Dauertemperatur, IP68 (+IP69K), 24 V-DC, incl. 5m Kabel und 2x Flachmutter Nennschaltabstand (mm) 7 nb Betriebsspannung (V) 10…55 DC Umgebungstemperatur (°C) -25…+120 Druckfestigkeit (bar) 10 Sc 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP30708/5M
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together