Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
LUFTSTROMWÄCHTER LG 518 GA Sonderanfertigung Sonderanfertigung Erfassungsbereich: 0,5...30 m/s Schaltstrom [A] - Last RL [Omega] 200...500 Betriebsspannung [V] 24 DC +/- 20% Stromaufnahme [mA] 70 Umgebungstemperatur [°C] -20...+70 Temperaturgradient 1 * 1 ST
  EGEES10264
LUFTSTROMWÄCHTER LG 518 GA Sonderanfertigung Sonderanfertigung Erfassungsbereich: 0,5...30 m/s Schaltstrom [A] - Last RL [Omega] 200...500 Betriebsspannung [V] 24 DC +/- 20% Stromaufnahme [mA] 70 Umgebungstemperatur [°C] -20...+70 Temperaturgradient 1 * 1 ST
  EGEES10264
Frequently Bought Together