Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
4-Gas-Warngerät als Pumpenausführung für O2/UEG/H2S/CO Abmessung: 145 x 82 x 42 mm Gewicht: 410 g mit Li-Ionen-Akku und Clip O2: Flüssig-Elektrolyt Sauerstoff- Sensor, Messbereich: 0-30% UEG: Untere Explosionsgrenze, katalytischer Sensor, Messbereich 1 * 1 ST
Catalog # RAESM020-12311-111
Supplier:  RAE SYSTEMS
4-Gas-Warngerät als Pumpenausführung für O2/UEG/H2S/CO Abmessung: 145 x 82 x 42 mm Gewicht: 410 g mit Li-Ionen-Akku und Clip O2: Flüssig-Elektrolyt Sauerstoff- Sensor, Messbereich: 0-30% UEG: Untere Explosionsgrenze, katalytischer Sensor, Messbereich 1 * 1 ST
Catalog # RAESM020-12311-111
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together