Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
MultiRAE Lite CO2,UEG, CO+H2S, O2, SO2 6-Gas-Detektor als Pumpengerät, inklusive Tragekoffer Sensoren: CO2: NDIR-Infrarot Kohlendioxid-Sensor, Messbereich: 0-50000ppm UEG: katalytischer UEG-Sensor Methan, Messbereich: 0-100% UEG CO+H2S: elektrochemis 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3B8C1R3E021
Supplier:  RAE SYSTEMS
MultiRAE Lite CO2,UEG, CO+H2S, O2, SO2 6-Gas-Detektor als Pumpengerät, inklusive Tragekoffer Sensoren: CO2: NDIR-Infrarot Kohlendioxid-Sensor, Messbereich: 0-50000ppm UEG: katalytischer UEG-Sensor Methan, Messbereich: 0-100% UEG CO+H2S: elektrochemis 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3B8C1R3E021
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together