Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
MultiRAE Lite 4-Gas PID/O2/UEG/HCHO, Pumpe, Akku 5-Gas-Detektor als Pumpengerät Sensoren: PID: Photoionisations Sensor, Messbereich: 0-1000ppm UEG: katalytischer UEG-Sensor Methan, Messbereich: 0-100% UEG O2: elektrochemischer Sauerstoff-Sensor, Mess 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3A2C10EQ020
Supplier:  RAE SYSTEMS
MultiRAE Lite 4-Gas PID/O2/UEG/HCHO, Pumpe, Akku 5-Gas-Detektor als Pumpengerät Sensoren: PID: Photoionisations Sensor, Messbereich: 0-1000ppm UEG: katalytischer UEG-Sensor Methan, Messbereich: 0-100% UEG O2: elektrochemischer Sauerstoff-Sensor, Mess 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3A2C10EQ020
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together