IGMF 010 GSOP INDUKTIV SCHALTER 5MKabel Betriebsspannung [V] 10...30 DC Schaltstrom [mA] 200 Überstromauslösung [mA] 230 Stromaufnahme [mA] 4 Reststrom [µA] 1 Spannungsabfall [V] 2 Schaltfrequenz [Hz] 1000 Umgebungstemperatur [°C] -25...+120 Druckfes 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP30713/5M
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together