Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
QRAE 3 GASWARNGERÄT FÜR O2/LEL/H2S/SO2 4-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, PGM2520 Abmessung Diffusionsgerät: 140 x 82 x 42 mm Gewicht Diffusionsgerät: 365g mit Li-Ionen-Akku und Clip O2: Flüssig-Elektrolyt Sauerstoff- Sensor, Messbereich: 0-30% UEG: 1 * 1 ST
Catalog # RAESM02222111121
Supplier:  RAE SYSTEMS
QRAE 3 GASWARNGERÄT FÜR O2/LEL/H2S/SO2 4-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, PGM2520 Abmessung Diffusionsgerät: 140 x 82 x 42 mm Gewicht Diffusionsgerät: 365g mit Li-Ionen-Akku und Clip O2: Flüssig-Elektrolyt Sauerstoff- Sensor, Messbereich: 0-30% UEG: 1 * 1 ST
Catalog # RAESM02222111121
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together