IGMF 010 GSP,M30X1,5, 6m-Kabel TROPEN-Serie DC Klimawechselfest 120°C Ausführung DC PNP M30x1,5 Betriebsspannung [V] 10...55 DC Schaltstrom [mA] 400 Überstromauslösung [mA] 430 Stromaufnahme [mA] 4 Reststrom [µA] 1 Spannungsabfall [V] ca. 2 Schaltfre 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP30711/6M
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together