Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
BLACK EAGLE SAFETY 41 LOW SILVER 35=3 CE EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR SRC Mikrofaser/Textil, atmungsaktives Innenfutter Schafthöhe 12 cm, antistatisch, ESD Farbe: schwarz/silver Größen: 3-15 (35-50) Übergrößenzuschlag: ab Gr. 12.5(48) +20% 1 * 1 PAAR
  HAIX6100033
BLACK EAGLE SAFETY 41 LOW SILVER 35=3 CE EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR SRC Mikrofaser/Textil, atmungsaktives Innenfutter Schafthöhe 12 cm, antistatisch, ESD Farbe: schwarz/silver Größen: 3-15 (35-50) Übergrößenzuschlag: ab Gr. 12.5(48) +20% 1 * 1 PAAR
  HAIX6100033
Frequently Bought Together