Auswerteelektronik Serie SEA 405 GA-Ex Ausführung: Für 19 Einschub 4TE=20,32 cm, Steckverbinder nach DIN EN 41612 Betriebsspannung V: 24 DC +-15% Ex-Zeichen: II (1) GD [Ex ia] IIC Zulassung: TÜV 01 ATEX 1678X Höchstwerte: Uo=13,65V, Io=200mA, Ri=68, 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11253
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together