Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
BLACK EAGLE SAFETY 40 LOW BLAU 35=3 CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC Mikrofaser/Textil, extrem atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX Extended, Schafthöhe 12 cm, antistatisch, ESD Farbe: schwarz/blau Größen: 3-15 (35-50) Übergrößenzuschl 1 * 1 PAAR
  HAIX6100013
BLACK EAGLE SAFETY 40 LOW BLAU 35=3 CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC Mikrofaser/Textil, extrem atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX Extended, Schafthöhe 12 cm, antistatisch, ESD Farbe: schwarz/blau Größen: 3-15 (35-50) Übergrößenzuschl 1 * 1 PAAR
  HAIX6100013
Frequently Bought Together