Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
SensorRAE 4R+ Box Sensorbox zur Aufbewahrung der einzelnen Sensoren, durch die Aktivierung der Sensoren benötigen diese bei Einsatz in der MultiRAE-Serie keine Einlaufzeiten mehr. 1 * 1 ST
Catalog # RAEST03-0001-000
Supplier:  RAE SYSTEMS
SensorRAE 4R+ Box Sensorbox zur Aufbewahrung der einzelnen Sensoren, durch die Aktivierung der Sensoren benötigen diese bei Einsatz in der MultiRAE-Serie keine Einlaufzeiten mehr. 1 * 1 ST
Catalog # RAEST03-0001-000
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together