Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
XNX Transmitter f Anschluss v SP Optima+ XNX Transmitter für den Anschluss von SP Optima plus oder SL Excel Zulassung: Ex II 2(1)G Ex d[ia IIC] IIB + H2 T4 IEC Ex d[ia IIC Ga] IIB T4 Gb IP66 Zulassungsnummer: DEMKO 09 ATEX 0809943X Signal 4-20mA Kate 1 * 1 ST
Catalog # SNSTXNX-AMAI-NNNNN
XNX Transmitter f Anschluss v SP Optima+ XNX Transmitter für den Anschluss von SP Optima plus oder SL Excel Zulassung: Ex II 2(1)G Ex d[ia IIC] IIB + H2 T4 IEC Ex d[ia IIC Ga] IIB T4 Gb IP66 Zulassungsnummer: DEMKO 09 ATEX 0809943X Signal 4-20mA Kate 1 * 1 ST
Catalog # SNSTXNX-AMAI-NNNNN
Frequently Bought Together