Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Trockeneisablage für Isolierbox 210 , EPS, Wandstärke 50 mm, Außenmaße: 350x350x57mm, Innenmaße: 250x250x57mm 1 * 36 ST
Catalog # STOR516820
Supplier:  STOROPACK
Trockeneisablage für Isolierbox 210 , EPS, Wandstärke 50 mm, Außenmaße: 350x350x57mm, Innenmaße: 250x250x57mm 1 * 36 ST
Catalog # STOR516820
Supplier:  STOROPACK
Frequently Bought Together