Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
CL35 ESD Sicherheitsschuh S1, weiß # 16600 S1 EN ISO 20345 S1 :geeignet auch für Einlagenträger* :Klettverschluss :Waterproofleder :aktiv-X Funktionsfutter :Klima Komfort Einlegesohle :PPS-Dämpfungssystem :MPU XN Sohlentechnologie *bitte beachten Sie 1 * 1 PAAR
Catalog # ATLACL35ESD/39
CL35 ESD Sicherheitsschuh S1, weiß # 16600 S1 EN ISO 20345 S1 :geeignet auch für Einlagenträger* :Klettverschluss :Waterproofleder :aktiv-X Funktionsfutter :Klima Komfort Einlegesohle :PPS-Dämpfungssystem :MPU XN Sohlentechnologie *bitte beachten Sie 1 * 1 PAAR
Catalog # ATLACL35ESD/39
Frequently Bought Together