Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
BioGold® Objektträger bieten durch die besondere Beschichtung mit einem dünnen Goldfilm, sehr gute Eigenschaften für Microarrays. Sie sind bedampft mit 120nm Gold (99,999%), Brechungseigenschaften 83%. 1 * 20 ST
  SCIAE63479-AS
BioGold® Objektträger bieten durch die besondere Beschichtung mit einem dünnen Goldfilm, sehr gute Eigenschaften für Microarrays. Sie sind bedampft mit 120nm Gold (99,999%), Brechungseigenschaften 83%. 1 * 20 ST
  SCIAE63479-AS
Frequently Bought Together