Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
zur Abpufferung stark alkalischer Wasserproben (über pH 11) für die Gesamt-und Resthärtebestimmung mit durognost- und duroval Bestecken 1 * 8 mL
Catalog # HEYL400016
zur Abpufferung stark alkalischer Wasserproben (über pH 11) für die Gesamt-und Resthärtebestimmung mit durognost- und duroval Bestecken 1 * 8 mL
Catalog # HEYL400016
Frequently Bought Together