Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
MultiRAE PID9,8eV/H2S/SO2/CO/NO2 5-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: PID: photo-ionisations-Sensor, 9,8 eV, Messbereich: 0-1000ppm H2S: elektrochemischer Schwefelwasserstoff-Sensor, Messbereich: 0-200ppm SO2: elektrochemischer Schwefeldioxid-Se 1 * 1 ST
Catalog # RAESMBA3A401235020
Supplier:  RAE SYSTEMS
MultiRAE PID9,8eV/H2S/SO2/CO/NO2 5-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: PID: photo-ionisations-Sensor, 9,8 eV, Messbereich: 0-1000ppm H2S: elektrochemischer Schwefelwasserstoff-Sensor, Messbereich: 0-200ppm SO2: elektrochemischer Schwefeldioxid-Se 1 * 1 ST
Catalog # RAESMBA3A401235020
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together