Induktiver Sensor IGVU 02 GS DC 2-Leiter Volledelstahl Näherungsschalter Ausführung: M12 Schockfest, Schlagfest Nennschaltabstand (mm): 2 Schaltausgang PNP: Schließer Betriebsspannung (V): 8…30 DC Schaltstrom (mA): 150 Spannungsabfall max. (V): 3,5 S 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31225
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together