Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Füllstandsensor MFK 50 GSP Betriebsspannung [V]: 16...30 DC Schaltstrom [mA]: 200 Überstromauslösung [mA]: 250 Spannungsabfall [V]: 2 Stromaufnahme [mA]: 40 Schaltfrequenz [Hz]: ca. 5 Umgebungstemperatur [°C]: -20...+85 Ansprechempfindlichkeit: >10 S 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP21193
Füllstandsensor MFK 50 GSP Betriebsspannung [V]: 16...30 DC Schaltstrom [mA]: 200 Überstromauslösung [mA]: 250 Spannungsabfall [V]: 2 Stromaufnahme [mA]: 40 Schaltfrequenz [Hz]: ca. 5 Umgebungstemperatur [°C]: -20...+85 Ansprechempfindlichkeit: >10 S 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP21193
Frequently Bought Together